Learn More
Corning™ Provette per PCR in polipropilene Thermowell™ GOLD
Le provette Thermowell GOLD sono indicate per le apparecchiature automatizzate quanto quelle originali del produttore
Marca: Corning™ 3744
Descrizione
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Assortiti | |
Confezione da 500 | |
Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore | |
Non-sterile | |
10000 x g | |
Sì | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Assortiti | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Piatto | |
Provetta |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422146 | Certificato di Lavorazione | 12/02/2025 | 3744 |
1417961 | Certificato di Lavorazione | 12/02/2025 | 3744 |
1416886 | Certificato di Lavorazione | 10/02/2025 | 3744 |
1419466 | Certificato di Lavorazione | 30/01/2025 | 3744 |
1419306 | Certificato di Lavorazione | 30/01/2025 | 3744 |