Learn More
Corning™ Puntali per pipette universali: Confezione sfusa
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4902644 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 200 μl
1 to 200 μL
100 - 1000 μl
100 to 1000 μL
Colore:
Blu
Blue
Giallo
Natural
Stile punta:
Beveled, Round
Rotondo
Round
Imballaggio:
1000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs.
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Cs.
1000 Tips/Bag, 1000 Tips/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Codice prodotto. 10380331
Marca: Corning™ 4844
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
  • 1–200μL tips are graduated at 10, 50 and 100μL
  • 100–1000μL tips are graduated at 250, 500, and 1000μL
  • Choice of sterile or nonsterile
  • Bulk packed tips are nonsterile and very economical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 200 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Formato BUlk
Stile punta Beveled, Round
Imballaggio 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene