Learn More
Corning™ Blocchi per dosaggio Costar™ da 96 pozzetti
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica. I blocchi per saggio Corning™ a 96 pozzetti sono ideali per la conservazione di composti, saggi e applicazioni per la crescita cellulare.
198.47€ - 1134.43€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Binding Type | Not Treated |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10554522
|
Corning™
3961 |
2000 μl | Conical Bottom (V-well) | Non-sterile |
1134.43€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10779922
|
Corning™
3957 |
500 μL | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile |
774.64€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10689141
|
Corning™
3959 |
1000 μL | Round | Non-sterile |
666.02€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10708212
|
Corning™
3960 |
μ | Fondo a V | Sterili |
330.47€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10196761
|
Corning™
3958 |
1000 μL | Round | Sterile |
198.47€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Certificati esenti da RNasi/DNasi
- Altezza del bordo uniforme per una maggiore superficie di presa robotica
- Ingombro 96 pozzetti standard
- Pareti laterali, piatte e rigide, per usi in laboratori automatizzati
Certifications
Certificato esente da DNasi e RNasi
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Per la conservazione, il dosaggio e la crescita cellulare dei composti |
Without Lid | |
Not Treated | |
Polipropilene | |
Non-treated |