Learn More
Corning™ 96-Well Assay Blocks
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica. ™
Marca: Corning™ 3958
170.61 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Esente da RNasi/DNasi
- Disponibili sterili o non sterili
Certifications
Certificato esente da DNasi e RNasi
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Not Treated | |
Blocchi per dosaggio a 96 pozzetti | |
1000 μL | |
Sterile | |
circolare | |
25/Cs. | |
25/Cs. |
Without Lid | |
5 inner bags of 5 each | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
96 | |
Non trattata | |
Per la conservazione, il dosaggio e la crescita cellulare dei composti | |
5/Pk. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now