Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10679731 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bag of 20; Cs. of 100
Individually wrapped, 50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10679731
Marca: Corning™ 3358
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio Bag of 20; Cs. of 100
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Adesione e crescita di cellule adesione-dipendenti
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Quantità 100/Cs.