Learn More
Corning™ Piastre per dosaggio generico Costar™ da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
In cloruro di polivinile trasparente flessibile (PVC) per economia e visibilità. Le micropiastre Corning™ da 96 pozzetti in PVC trasparente rappresentano una soluzione eccellente per la miniaturizzazione di laboratorio. Data la loro flessibilità, queste micropiastre non sono compatibili con l'automazione.
Marca:  Corning™ 2797
191.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10574201
  • 240.16€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not treated PVC microplates are economical microplates for solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
  • Well volume of 250 μL (260 μL for V-bottom); working well volume of 50 μL to 150 μL
  • Lids are not available.
  • Order Info
    I coperchi non sono disponibili. Fornito in confezioni da 25.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Standard
    8 x 12
    PVC
    Da 50 a 150 μl
    Non-treated
    Dosaggi basati su soluzioni, diluizioni seriali e applicazioni di conservazione generali
    25/Pk.
    Without Lid
    Trasparente
    96
    Non-sterile
    Round
    100/Cs.
    100/Cs.