Learn More
Corning™ Piastre per dosaggio generico Costar™ da 96 pozzetti
In cloruro di polivinile trasparente flessibile (PVC) per economia e visibilità. Le micropiastre Corning™ da 96 pozzetti in PVC trasparente rappresentano una soluzione eccellente per la miniaturizzazione di laboratorio. Data la loro flessibilità, queste micropiastre non sono compatibili con l'automazione.
230.23€ - 245.94€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | PVC |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10691432
|
Corning™
2595 |
Fondo piatto | N/A | ||||||
10574201
|
Corning™
2797 |
Round |
240.16€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10639541
|
Corning™
2897 |
Conical Bottom (V-well) | N/A | ||||||
Descrizione
- Economiche micropiastre in PVC per attività di laboratorio generiche
- Volume pozzetti: Da 250μl a 260μl
- Volume di esercizio: da50 μl a 150 μl
- Scelta tra fondo piatto, sferico o a V
- Ideali per diluizioni seriali, saggi per emoagglutinazione o precipitazione e per applicazioni di conservazione generiche
Coperchi non disponibili
Order Info
I coperchi non sono disponibili. Fornito in confezioni da 25.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
PVC | |
Da 50 a 150 μl | |
Non-treated | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
Non-sterile | |
Dosaggi basati su soluzioni, diluizioni seriali e applicazioni di conservazione generali | |
25/Pk. |