Learn More
Corning™ Piastre per dosaggio generico Costar™ da 96 pozzetti
In cloruro di polivinile trasparente flessibile (PVC) per economia e visibilità. Le micropiastre Corning™ da 96 pozzetti in PVC trasparente rappresentano una soluzione eccellente per la miniaturizzazione di laboratorio. Data la loro flessibilità, queste micropiastre non sono compatibili con l'automazione.
Marca: Corning™ 2897
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Order Info
I coperchi non sono disponibili. Fornito in confezioni da 25.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 to 150 μL | |
Non-treated | |
Solution-based assays, serial dilutions and general storage applications | |
25/Pk. |
Without Lid | |
Clear | |
96 | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
100/Cs. | |
100/Cs. |