Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tissue culture-treated plates for superior cell attachment. Corning™ Costar™ Flat Bottom Cell Culture Microplates provide an excellent device for diagnostic testing when cell adherence is essential.
Marca:  Corning™ 3516
145.18 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10578911
  • 170.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 x 3
Yes
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
Multi-well Cell Culture Plate
6
50/Cs.
Individually Wrapped
3.5 cm
Clear
Polystyrene
16.8 ml
9.5 cm2
Rectangular
Cell Culture
Da 2 a 3 ml
Lid
1/Pk.
50/Cs.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™ > 6-well; TC-treated; 1/Pk; 50/Cs