Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tissue culture-treated plates for superior cell attachment. Corning™ Costar™ Flat Bottom Cell Culture Microplates provide an excellent device for diagnostic testing when cell adherence is essential.
Marca:  Corning™ 3527
Codice prodotto. 10377841
  • 344.26€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for a wide range of applications, including general cell growth experiments, cloning studies, virus isolation and susceptibility testing, and in vitro testing
  • Plate bottoms feature uniform thickness allowing for distortion-free observation and microscopic examination
  • Alphanumeric coordinates placed on the same focal plane as cell growth for convenient referencing of well position
  • Gripping edges make handling easier
  • All plates have nonreversible lids with condensation rings to minimize evaporation and risk of contamination
  • Made of optically clear, medical-grade polystyrene 
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 6
Closure Included
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
Micropiastra per colture cellulari
24
100 (20 packs)
Bulk
1.6 cm
Clear
Polystyrene
3.5 ml
1.9 cm2
Rectangular
Tissue Culture
0.5 ml
Lid
5 Bulk Packed
100/Cs.
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto31824003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/04/2025 Catalog Number3527
Numero di lotto29424004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/04/2025 Catalog Number3527
Numero di lotto25824014 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/03/2025 Catalog Number3527
Numero di lotto13424069 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/03/2025 Catalog Number3527
Numero di lotto13424003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/01/2025 Catalog Number3527
Offerte speciali
Offerte speciali
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™ > 24-well; Flat Well bottom; TC-Treated; Growth area: 1.9cm2 approx