Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10420862 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10420862
Marca: Corning™ 3360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate in polistirene trasparente di qualità medica per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre Corning™ in polistirene trasparente da 96 pozzetti rappresentano una soluzione eccellente per saggi di colture cellulari e colorimetrici (in assorbanza). Le micropiastre a 96 pozzetti sono indicate per miniaturizzazione e automazione da laboratorio.
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 320μL to 360μL
  • Working volume: 75μL to 200μL
  • Choice of flat, round, flat Easy Wash™ or V-shaped bottom
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Ideal for serial dilutions, hemagglutination or precipitation assays, and general storage applications
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Adesione e crescita di cellule adesione-dipendenti
Quantità 100/Cs.