Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
GREENER_CHOICE
Realizzate in polistirene trasparente di grado medicale per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre Corning™ in polistirene trasparente da 96 pozzetti rappresentano una soluzione eccellente per saggi di colture cellulari e colorimetrici (in assorbanza). Utilizzare le micropiastre da 96 pozzetti per miniaturizzazione e automazione in laboratorio.
Marca:  Corning™ 3370
Codice prodotto. 10216341
  • 303.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Not Treated
Micropiastre per saggi a 96 pozzetti
96
Sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
100/Cs.
With Lid
5 inner bags of 20
Trasparente
Polistirene
Da 75 a 200 μl
Non-treated
Immobilizzazione di molecole grandi, quali anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche
20/Pk.