Learn More
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Marca:  Corning™ 4408
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.82800kg
Codice prodotto. 10085431
  • 142.84€ / pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Composed of 96 polypropylene tubes in a standard microplate format.
  • Features 1.2 mL tubes that are available individually or in strips of eight tubes.
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips.
Specifica
Specifica
Serie di provette per micropiastre, strip di 8
Polipropilene
Striscia
120/Pk.
Traslucido
Micropiastra standard da 96 pozzetti per raccolta di cellule, prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori e dosaggi radioimmunologici, utile con pipettatori singoli e multicanale, stazioni robotizzate e centrifughe
96
Bulk, 120/Bag
Non-sterile
120/Cs.
1 ml
0.033 once