Learn More
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
146.72€ - 252.41€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Colore Translucent
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well microplate for harvesting cells, cell uptake and receptor binding assays and radioimmunoassays, useful with single and multichannel pipetters and in robotic workstations and centrifuges
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Product Type Formato Quantità Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Formato Quantità Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
11763994
Vedere i documenti
Corning™
4412
8-Strip Microplate Cluster Tube Strip 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. Non-sterile
230.10€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10681432
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4413
Serie di provette per micropiastre, strip di 8 Strip 12/Rack Sterile
252.41€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10085431
Vedere i documenti
Corning™
4408
Serie di provette per micropiastre, strip di 8 Striscia Bulk, 120/Bag Non-sterile
146.72€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10285471
Vedere i documenti
Corning™
4410
Serie di provette per micropiastre Provetta 96/Rack Non-sterile
236.06€
pezzi 960
Spedizione stimata: 19-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10690112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4411
Serie di provette per micropiastre Provetta 96/Rack Sterile
246.00€
pezzi 960
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pratico per trasferimenti di grandi volumi e per la raccolta da piastre per microtitolazione
  • Utile con pipettatori mono e multicanale e in stazioni robotiche e centrifughe
  • Provette singole da 1.2 ml o strisce da otto provette separabili; formato piastra per microtitolazione
  • Assemblato in rack da 12 o 96 provette
  • Le provette e i rack sono entrambi in polipropilene chiarificato autoclavabile
Specifica
Specifica
Autoclavable
Translucent
Standard 96-well microplate for harvesting cells, cell uptake and receptor binding assays and radioimmunoassays, useful with single and multichannel pipetters and in robotic workstations and centrifuges
96
Polypropylene
1 mL
0.033 oz.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™