Learn More
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Product Type:
8-Strip Microplate Cluster Tube
Serie di provette per micropiastre
Serie di provette per micropiastre, strip di 8
Formato:
Provetta
Strip
Striscia
Quantità:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Rack
96/Rack
Bulk, 120/Bag
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 960
Descrizione
- Composed of 96 polypropylene tubes in a standard microplate format.
- Features 1.2 mL tubes that are available individually or in strips of eight tubes.
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips.
Specifica
Specifica
| Formato | Strip |
| Quantità | 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | 8-Strip Microplate Cluster Tube |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | 12 strips/rack |
| N. per custodia | 120 Strips/Cs. |
| Colore | Translucent |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Vedi altri risultati |