Learn More
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polistirene, per resistenza, chiarezza e lunga durata. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Costar™ sono ideali per l'aspirazione asettica dei liquidi tramite aspirazione del vuoto.
Marca:  Corning™ 9186
371.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10332282
  • 596.68€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Struttura in polistirene monopezzo
  • Sterile e certificato apirogeno
  • Senza graduazioni, senza tappo
  • Forma del puntale: rotonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aspirante
10,9in.
Individual Clear Plastic Wrap
2 ml
Polistirene
Profilo rotondo
0,067 once
27.7 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™ > Capacity: 2mL; 1000/cs