Learn More
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™
In polistirene, per resistenza, chiarezza e lunga durata. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Costar™ sono ideali per l'aspirazione asettica dei liquidi tramite aspirazione del vuoto.
Marca: Corning™ 4975
188.07 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Struttura in polistirene monopezzo
- Sterile e certificato apirogeno
- Senza graduazioni, senza tappo
- Forma del puntale: rotonda
Specifica
Aspirante | |
Sterile | |
50/Bag, 1000/Case | |
Bulk | |
1 ml | |
Sì |
Polistirene | |
10.94 in. | |
Profilo rotondo | |
0.033 once | |
27.8 cm |
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Titolo del prodotto
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™ > Capacity: 1mL; 1000/cs