Learn More
Corning™ Serbatoi sterili monouso per reagenti Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10712541 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
Imballaggio:
BUlk
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10712541
Marca: Corning™ 4872
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene modificato per conferire resistenza. Le vaschette sterili monouso per reagenti Corning™ Costar™ sono ideali per il riempimento ripetitivo di pipette multicanale.
Manufactured from modified polystyrene for strength. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs are ideal for repetitive filling of multichannel pipetters.
Costar™ reagent reservoirs are ideal for repetitively filling multichannel pipettors.
  • Manufactured from modified polystyrene (white)
  • Individually wrapped, sterile
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Dimensioni (L x P x A) 5.7 x 3.3 x 1.37 pollici (14.5 x 8.5 x 3.5 cm)
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Altezza (sistema metrico) 3.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
N. per custodia 200/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Imballaggio BUlk
Larghezza (sistema metrico) 8.5 cm
Monouso