Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Pipet Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |