Learn More
Corning™ Inserti a membrana in poliestere trasparente Costar™ Transwell™ per piastre
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
8 μm
Descrizione:
12 inserts in a 12-well plate
12 inserts in a 24-well plate
6 inserts in a 6-well plate
Area di coltura:
0.33 cm2
1.12 cm2
4.67 cm2
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Ideal for transport studies, chemotaxis, co-culture, and microbial pathogenesis studies
- Thin membrane and straight pore structure provides consistent transport and cell migration
- Self-centering insert prevents media from wicking between the insert and the outer well
- Plate: Virgin Polystyrene
- Membrane: PET
Specifica
Specifica
| Descrizione | 12 inserts in a 24-well plate |
| Area di coltura | 0.33 cm2 |
| Materiale | Polyester |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.6 mL |
| Densità poro | 4x10(6) pori/cm2 |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Quantità | Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case |
| N. per custodia | 48 inserts, 4 plates/Case |
| Rivestimento superficiale | TC-Treated |
| Vedi altri risultati |