Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Collagen-Coated PTFE Membrane Insert
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10136861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
3 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 Well Plate
24 Well Plate
6 Well Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10136861
Marca: Corning™ 3492
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transparent, collagen-treated microporous membranes promote cell attachment and spreading
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
  • Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings Transparent, Collagen-coated PTFE membrane
  • Promotes cell attachment and spreading
  • Equimolar mixture of Collagen type I and III
  • Individually packaged
  • Multiple well plates included in each case
  • Sterile
Order Info
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 4.7 cm2
Materiale PTFE
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.6 mL
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Membrane Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 Well Plate
Diametro filtro (sistema metrico) 24 mm
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 24/Cs.
Rivestimento superficiale Collagen
Sterilità Sterile
No. of Wells 6