Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule Howard per l'analisi die succhi di frutta
Usa la Marienfeld Superior™ Camera di conteggio Howard per l'analisi die succhi di frutta
Marca: Marienfeld Superior™ 0611040
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Camera di conteggio per l'analisi dei succhi di frutta
- Di vetro
- Profondità 0,1 mm ± 2 %
- Sono disponibili diversi vetrini coprioggetto, si prega di ordinare separatament
Specifica
Contadore di cellule | |
Vetro ottico speciale | |
0.1 mm |
Howard senza linee per conteggio | |
No | |
20 mm int. |
Titolo del prodotto
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule Howard per l'analisi die succhi di frutta > 22mm O.D.