Learn More
Hirschmann™ Camere di conteggio
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann Instruments™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
Marca:  Hirschmann™ 8100103
Codice prodotto. 10200872
  • 65.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Double net ruling
  • Available bright-lined or no, with or without clamps
  • Includes 2 cover glasses for haemocytometer
  • CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
Counting Chambers, Neubauer
1 ciascuno
0.1 mm
2 coperchi in vetro per emocitometro