Learn More
Hirschmann™ Camere di conteggio
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann Instruments™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
65.60€ - 174.00€
Specifica
Quantità 1Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10315421
Vedere i documenti
Hirschmann™
8100204
Counting Chambers, Bright lined; Neubauer-improved
155.00€
Pezzo
10200872
Vedere i documenti
Hirschmann™
8100103
Counting Chambers, Neubauer
65.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10527831
Vedere i documenti
Hirschmann™
8110204
Counting Chambers, Bright lined with clamps; Neubauer-improved
174.00€
Pezzo
10794873
Vedere i documenti
Hirschmann™
8100104
Counting Chambers, Neubauer-improved
65.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Double net ruling
  • Available bright-lined or no, with or without clamps
  • Includes 2 cover glasses for haemocytometer
  • CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
1Each