Learn More
BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides
Manufactued from hydrolytic class 1 pure clear borosilicate glass for excellent chemical resistance.
Marca:  BRAND™ 470045
61.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15202469
  • 78.05€ / pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thickness between 0.13 and 0.17mm
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5
  • Fully automated production guarantees ready-for-use quality: clean, dust and grease-free, distortion-free
  • Flatness within ± 3μm
  • Pack quantity for square shape is 2000 (10 boxes of 200); pack quantity for rectangular shape is 1000 (10 boxes of 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Square
#1 (0.13 to 0.16 mm)
2000 (10 Boxes of 200)
Borosilicate Glass
18 x 18 mm