Learn More
BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides
Manufactued from hydrolytic class 1 pure clear borosilicate glass for excellent chemical resistance.
78.05€ - 192.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
15202469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
470045
18 x 18 mm Square
78.05€
pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10450483
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
470816
24 x 40 mm Rectangle
120.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15222469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
470060
24 x 24 mm Square
150.00€
pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10039670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
470819
24 x 50 mm Rectangle
160.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10152061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
470820
24 x 60 mm Rectangle
192.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Thickness between 0.13 and 0.17mm
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5
  • Fully automated production guarantees ready-for-use quality: clean, dust and grease-free, distortion-free
  • Flatness within ± 3μm
  • Pack quantity for square shape is 2000 (10 boxes of 200); pack quantity for rectangular shape is 1000 (10 boxes of 100)
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides