Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Robuste ma leggere
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
- Trattamento antistatico all'esterno
- Le cuciture esterne ribattute in giallo facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Materiale riciclato
Specifica
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | Large |
Materiale | Tessuto |
Colore | Bianco |
Ankle Style | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | 2 pezzi |
Tipo di chiusura | Zip |
Tipo di giuntura | Cucito |
Classe di protezione | Categoria III, tipo 5 e 6 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta da lavoro >