Learn More
Surescreen Diagnostics Doppio test dell'antigene COVID-19
COVID-19 test rapido atnigen per saliva e liquido nasale.
Marca:  Surescreen Diagnostics COVID19AGVCD
Codice prodotto. 17152274
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For professional in vitro diagnostic use only – This product is CE-IVD marked for professional use and complies with the European In-Vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
  • Un test rapido COVID-19 per la rilevazione qualitativa di COVID-19 nella saliva e nel tampone nasaringeo
Specifica
Specifica
Saliva/Nasopharyngeal Swab
Antigen Test
25 Tests/Kit
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Surescreen Diagnostics Doppio test dell'antigene COVID-19 > 25 Tests/Kit