Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
Marca: Fisherbrand™
1178.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.76000kg
Descrizione
- Crimping Head
- Pneumatic
- Steel
Specifica
Flip Top/Flip Off Seals | |
32mm Crimping Head |