Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
625.26€ - 1240.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11865050
|
Fisherbrand™
|
20mm Crimping Head | Aluminum Cap |
655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11879440
|
Fisherbrand™
|
32mm Crimping Head | Flip Top/Flip Off Seals |
1240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12980981
|
Fisherbrand™
|
20mm Crimping Head | Flip Top/Flip Off Seals |
655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11824970
|
Fisherbrand™
|
13mm Crimping Head | Flip Top/Flip Off Seals |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11869440
|
Fisherbrand™
|
32mm Crimping Head | Aluminum Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11898951
|
Fisherbrand™
|
7.5mm Crimping Head | Aluminum/Steel Caps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11868981
|
Fisherbrand™
|
8mm Crimping Head | Aluminum Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11844890
|
Fisherbrand™
|
11mm Crimping Head | Aluminum Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Crimping Head
- Pneumatic
- Steel