Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
Marca:  Fisherbrand™
622.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10000kg
Codice prodotto. 12980981
  • 655.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Crimping Head
  • Pneumatic
  • Steel
Specifica
Specifica
Flip Top/Flip Off Seals
20mm Crimping Head