Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE a croce
Da utilizzare con contenitori, recipienti, agitatori e agitatori a piastra riscaldante. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE assicurano la stabilità per molte applicazioni generiche. Le ancorette sono a croce per migliorare l'azione di agitazione.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01128kg
Descrizione
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
- Autoclavable
Specifica
0,75 in. | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
8 mm | |
Bianco | |
0,75 in. | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
A croce |
PTFE | |
20 x 20 x 8 mm | |
Ancorette di agitazione in PTFE, a croce | |
5/conf. | |
20 mm | |
Sì | |
20 mm |