Learn More
Fisherbrand™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Per l'uso con contenitori, recipienti, agitatori e agitatori a piastra riscaldante. Gli agitatori magnetici con rivestimento in PTFE sono stabili per molte applicazioni di carattere generico. Le ancorette sono disposte a croce per migliori risultati di agitazione.
8.40€ - 34.70€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | A croce |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11898932
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm |
15.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11521983
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11808942
|
Fisherbrand™
001.2402 |
20 x 20 x 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16255791
|
Fisherbrand™
001.2403 |
25 x 25 x 9 mm |
22.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11828942
|
Fisherbrand™
001.2404 |
30 x 30 x 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16275791
|
Fisherbrand™
001.2405 |
38 x 38 x 11 mm |
34.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
- Agitatore magnetico stabile per impieghi generici
- Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
Bianco | |
A croce |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |