Learn More
Nabertherm™ Crucible Tongs
Crucible tong for easy loading and unloading of the furnace
Marca:  Nabertherm™ 493000003
Codice prodotto. 10136123
  • 69.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Length: 500 mm
Specifica
Specifica
For Easy Loading and Unloading of The Furnace
500 mm
Crucible Tongs
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Crucible Tongs > Length: 500mm; For Use With For Easy Loading and Unloading of the Furnace