Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo
Combine these Cryo Boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 59570
Codice prodotto. 11822731
  • 143.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
Blu
Rectangular
64
-80°C
133 mm
50 mm
Cartone
Contenitore criogenico
Con divisori
Confezione da 10
133 mm