Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo
Combine these Cryo Boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
104.00€ - 143.00€
Specifica
Materiale | Cartone |
---|---|
Forma | Rectangular |
Tipo | Contenitore criogenico |
Include | Divisori |
Min. Temperature (Metric) | -80°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11822731
|
Ratiolab™
59570 |
64 |
143.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11852731
|
Ratiolab™
59574 |
81 |
104.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Cartone | |
Contenitore criogenico | |
-80°C | |
133 mm |
Rectangular | |
Divisori | |
10 Pack | |
133 mm |
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Contenitori Cryo