Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ EBM
Allerta:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Descrizione
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
- Non contengono amianto
Specifica
EN 420, EN 511 | |
Blue | |
Cryogenic Gloves | |
Yes | |
Cryo-Gloves™ | |
-196°C | |
44 to 50 cm |
Elbow Length | |
Specific | |
Medium | |
Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems | |
-320°F | |
17.3 to 19.8 in. |