Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
299.00€ - 419.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Elbow Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Cryogenic Gloves
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15878542
Vedere i documenti
Tempshield™
EBS
Small
408.00€
1 paio
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11390530
Vedere i documenti
Tempshield™
EBM
Medium
408.00€
1 paio
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11873811
Vedere i documenti
Tempshield™
EBM
Medium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11883811
Vedere i documenti
Tempshield™
EBL
Large
419.00€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16082222
Vedere i documenti
Tempshield™
EBXL
X-Large
408.00€
1 paio
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
  • State-of-the art materials and multi-layered construction allow for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
  • High performance, thermal lining wicks moisture away from hands to maintain comfort over extended periods of wear
  • Ideal for applications where function is important and safety is critical
  • Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Specifica
Specifica
EN 420, EN 511
Blue
Cryogenic Gloves
Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems
-196°C
Elbow Length
Specific
Yes
Cryo-Gloves™