missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene

Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with External Threads withstand a temperature range of –196 to +100°C.

Marca:  Greiner Bio-One 126278

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10309530

  • 183.97€ / pezzi 500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Cryogenic Storage Tube
Not Autoclavable
Round (Starfoot)
White writing area; cap inserts for labeling
Sterile
HDPE
Yellow
2 mL
Polypropylene
-196°C to +100°C
Yes
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene > Capacity: 2mL; Closure Color: Yellow; Height: 47mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato