Learn More
Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene con filettatura interna
Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with Internal Threads withstand a temperature range of -196 to +121°C.
Marca:  Greiner Bio-One 122263
Codice prodotto. 10701391
  • 183.97€ / pezzi 500
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a safety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20°C, -80°C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Provetta criogenica
Not Autoclavable
Round Bottom, Starfoot Base
Inserti per tappi aggiuntivi
Sterile
Polipropilene
Natural
2 mL
Polypropylene
Da -196 a 121°C
48 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene con filettatura interna > Closure Color: Natural; Bottom Shape: Round Bottom, Starfoot Base; Capacity: 2 mL