Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
Marca: Thermo Scientific™ 5027-0909
57.02 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
- Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
- Keyed lids on plastic cryoboxes prevent misalignment
- Plastic boxes are autoclavable for decontamination and usable at temperature range from -196°C to +121°C
- Printed grid on plastic lids for easy inventory management
- Economical chipboard/cardboard cryoboxes for short term storage
- Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
- Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Specifica
Policarbonato, 133 x 133 x 95 mm | |
Polycarbonate | |
Cryo Box | |
Nalgene | |
9 x 9 | |
5.25 in. | |
5.25 in. | |
3.75 in. | |
0.83 kg |
Bianco | |
Square | |
81 (flaconi da 5.0 ml) | |
4/Pk., 24/Cs. | |
5.25 x 5.25 x 3.75 pollici (133 x 133 x 95 mm) | |
133 mm | |
133 mm | |
95 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7337089010 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5027-0909 |
7187480080 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5027-0909 |
7403977010 | Certificato di conformità | 29/10/2022 | 5027-0909 |
7396817010 | Certificato di conformità | 02/08/2022 | 5027-0909 |
7385413010 | Certificato di conformità | 14/07/2022 | 5027-0909 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.