Learn More
Eppendorf CryoCube™ F740 Rack
Una soluzione di conservazione completa per un ultracongelatore si basa sulle scatole di conservazione. Questi rack di metallo permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione e di ritrovare facilmente le scatole con i campioni.
151.60€ - 244.98€
Specifica
Product Type | Freezer Rack |
---|---|
Include | Rack |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Gray |
Capacità | Boxes |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17976250
|
Eppendorf
6001081510 |
277 mm |
159.64€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17966250
|
Eppendorf
6001081910 |
339 mm |
200.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17956250
|
Eppendorf
6001081310 |
330 mm |
188.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17946250
|
Eppendorf
6001081110 |
343 mm |
244.98€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17996250
|
Eppendorf
6001071910 |
406 mm |
198.79€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17986250
|
Eppendorf
6001071510 |
414 mm |
151.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Rack accesso laterale (MAX)
- Materiale: Acciaio inossidabile
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 5 scomparti
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 3 scomparti
Specifica
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
Rectangular | |
No |
Rack | |
Gray | |
Stainless Steel | |
None | |
Non-sterile |