Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezer - 230 V/50 Hz
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
16120.00€ - 16930.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 740 L |
---|---|
Temperatura (punto di regolazione) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
Sportelli interni | 3 |
Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
Interno | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | Ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | Ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15997065
|
Eppendorf™
F740340011 |
Right | 3 |
16120.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15907075
|
Eppendorf™
F740340021 |
Left | 3 |
16930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15927075
|
Eppendorf™
F740340031 |
Right | 5 |
16120.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15937075
|
Eppendorf™
F740340041 |
Left | 5 |
16930.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
La serie si basa su tre modelli:- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifications
740 L | |
3 | |
Stainless Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
Password Protected | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Samples (57,600) |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
No | |
Not Available | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
357 to 366 kg | |
18 to 30 |