Learn More
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 Blood Banking Centrifuges combine large capacity and ease of use with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput while reducing environmental impact in blood processing. Offering up to 16 x 550 mL blood bags capacity per run.
dietro preventivo
Specifica
Product Line Cryofuge
Refrigerato CFC free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Tipo Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Tipo Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
30286540
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008600
6 x 550 mL and 8 x 550 mL Blood Bags 7,295 x g Cryofuge 8 Large 200/240 V
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
30286547
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008603
6 x 550 mL and 8 x 550 mL Blood Bags 7,295 x g Cryofuge 8 Large 380/400 V
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
30286537
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008610
12 x 550 mL and 16 x 550 mL Blood Bags 7,187 x g Cryofuge 16 Large 200/240 V
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
30286543
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008615
12 x 550 mL and 16 x 550 mL Blood Bags 7,187 x g Cryofuge 16 Large 380/400 V
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
30286538
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008618
12 x 550 mL and 16 x 550 mL Blood Bags 7,187 x g Cryofuge 16 Heavy Duty 380/400 V
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Cryofuge
CFC free
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology