Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marca:  Fisherbrand™ 11010205
Codice prodotto. 17877191
  • 58.00€ / 20 fogli
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Specifica
Red
Non-sterile
0.37 in.
Dot label laser sheet
0.5 to 1.5mL tubes
9.55 mm