Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
58.00€ - 73.00€
Specifica
Product Type | Dot label laser sheet |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | 0.5 to 1.5mL tubes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17827191
|
Fisherbrand™
11010200 |
Blue | 12.7 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17847191
|
Fisherbrand™
11010202 |
Green | 9.55 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17857191
|
Fisherbrand™
11010203 |
Orange | 9.55 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17867191
|
Fisherbrand™
11010204 |
Purple | 9.55 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17877191
|
Fisherbrand™
11010205 |
Red | 9.55 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17887191
|
Fisherbrand™
11010206 |
Yellow | 9.55 mm |
58.00€
20 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17897191
|
Fisherbrand™
11010207 |
Assorted | 9.55 mm |
73.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.Specifica
Dot label laser sheet | |
Non-sterile | |
0.5 to 1.5mL tubes |