Descrizione
- Water-repellant silicone cowhide grain leather
- Gunn cut, winged thumb, crispin style
- Reinforcement between thumb and index finger
- 200mm split leather cuff
- Velcro™ adjustment strap on side of the palm
- Cuff offers good forearm protection against mechanical hazards and limits any risk of intrusion
Specifica
Specifica
Product Type | Guanti criogenici |
Size | 11 |
Spessore (sistema metrico) | 1.1/1.3 mm |
Resistente a | Resistenza alla conduzione a freddo: 2, Resistenza alla conduzione a freddo: 2 |
Valori nominali lacerazione | 2 |
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Titolo del prodotto
Sperian™ Guanti criogenici >