Learn More
Beschreibung
- Water-repellant silicone cowhide grain leather
- Gunn cut, winged thumb, crispin style
- Reinforcement between thumb and index finger
- 200mm split leather cuff
- Velcro™ adjustment strap on side of the palm
- Cuff offers good forearm protection against mechanical hazards and limits any risk of intrusion
Spezifikation
Spezifikation
Size | 10 |
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sperian™ Guanti criogenici >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur