Learn More
Sperian™ Guanti criogenici Codice prodotto.: 12201458
Sperian™ Guanti criogenici
Codice prodotto. 12201458
10
Click to view available options
Size:
9
10
11
Codice prodotto. 12201458
Marca: Sperian™ 205868510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides protection against small drops of liquid gas up to -170°C. Sperian™ Honeywell™ Cryogenic Gloves are fully lined with 2 aluminum/fleece layers.
  • Water-repellant silicone cowhide grain leather
  • Gunn cut, winged thumb, crispin style
  • Reinforcement between thumb and index finger
  • 200mm split leather cuff
  • Velcro™ adjustment strap on side of the palm
  • Cuff offers good forearm protection against mechanical hazards and limits any risk of intrusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 10
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Titolo del prodotto
Sperian™ Guanti criogenici >