Learn More
Brand™ Cryotubes, PP, Internal Thread, Screw cap w Silicone Seal, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, Sterile
Manufactured from polypropylene. BRAND™ Cryogenic Tubes with Internal Thread Screw Caps include a large frosted marking area with colored cap inserts to provide easy sample identification. Graduated, U-bottom shape with 12.5mm outer diameter. Sterile, RNase-, DNase-, DNA and endotoxin-free. Temperature stability to -196 °C, and autoclavable at 121 °C (2 bar).
431.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 12.5 mm |
---|---|
Product Type | Cryogenic Storage Tube |
Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 2.0 mL |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10135500
|
Brand™
114841 |
49 mm | Self-standing U-bottom |
431.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10410951
|
Brand™
114842 |
48 mm | U-bottom |
431.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gas phase of liquid nitrogen. WARNING: for research purpose only
- PP, graduated, outer-Ø 12.5 mm, U-bottom.
- Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification.
- Temperature stability to -196 °C.
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10<sup>-3</sup>.
- γ-ray sterile and autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
- Vessels without a stand ring can be centrifuged up to RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cell Culture Quality: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Specifica
12.5 mm | |
DIN EN 285 | |
2.0 mL | |
Up to 1.8 mL | |
Sterile | |
Screw Cap |
Cryogenic Storage Tube | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Yes | |
Yes |